Kluczowe dokumenty
24-4290
Potassium chloride
JIS special grade, ≥99.5%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.5%
Postać
crystalline powder
dostępność
available only in Japan
pH
7
mp
770 °C (lit.)
gęstość
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1