Merck
24-4170
Sigma-Aldrich
Potassium bromate
JIS special grade, ≥99.8%
About This Item
Wzór liniowy:
KBrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.8%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
pH
5.0-9.0 (20 °C, 50 g/L)
ciąg SMILES
[K+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anne Platel et al.
Mutation research, 689(1-2), 21-49 (2010-05-15)
During the last decade, there has been clear progress in using threshold in risk assessment but its acceptance by scientists is still under debate. Contrary to indirect DNA-damaging agents, DNA-reactive agents have been assumed to have a non-threshold mode of
Mithilesh Yadav et al.
International journal of biological macromolecules, 50(5), 1306-1314 (2012-03-28)
The present paper reports the graft copolymerization of 2-acrylamidoglycolic acid onto chitosan by using potassium bromate/silver nitrate as an efficient redox initiator in an inert atmosphere. The effect of reaction conditions on grafting parameters i.e. grafting ratio, efficiency, conversion, add
Alice Limonciel et al.
Archives of toxicology, 86(11), 1741-1751 (2012-07-05)
Potassium bromate (KBrO(3)) is an oxidising agent that has been widely used in the food and cosmetic industries. It has shown to be both a nephrotoxin and a renal carcinogen in in vivo and in vitro models. Here, we investigated
Gordon P McCallum et al.
Toxicology and applied pharmacology, 250(2), 147-153 (2010-10-19)
In vitro and in vivo genotoxicity tests indicate methanol (MeOH) is not mutagenic, but carcinogenic potential has been claimed in one controversial long-term rodent cancer bioassay that has not been replicated. To determine whether MeOH could indirectly damage DNA via
Mir Kaisar Ahmad et al.
Chemosphere, 87(7), 750-756 (2012-01-27)
Potassium bromate (KBrO(3)) is a widely used food additive, a water disinfection by-product and a known nephrotoxic agent. The effect of KBrO(3) on rat blood, especially on the anti-oxidant defense system, was studied in this work. Animals were given a