Kluczowe dokumenty
56629-U
Supelco
LC-MS Post Column Flow Splitters
Adjustable, Split Ratio = 1:1 to 20:1
Synonim(y):
Dzielnik przepływu LC-MS
Wybierz wielkość
1 EA
17 060,00 zł
17 060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
17 060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.52
17 060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)