Merck
24-3460
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloroplatinate(IV)
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Dipotassium hexachloroplatinate, Dipotassium platinum hexachloride, Platinic potassium chloride, Platinum potassium chloride, Potassium chloroplatinate, Potassium platinum(IV) chloride, Potassium platinum(IV) hexachloride
About This Item
Wzór liniowy:
K2PtCl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
485.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba:
≥99.0%
klasa czystości:
JIS special grade
Formularz:
powder
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: platinum
dostępność
available only in Japan
pH
3-4
mp
250 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Klucz InChI
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)