Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 615,00 zł 461,25 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
461,25 zł
Cena katalogowa615,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
composition
Pt, 38-41%
reaction suitability
core: platinum, reagent type: catalyst
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI key
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.9% trace metals basis | description reagent grade, 98% | description - | description ≥99.99% trace metals basis |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: platinum | reaction suitability reagent type: catalyst, core: platinum | reaction suitability - | reaction suitability core: potassium |
| assay ≥99.9% trace metals basis | assay 98% | assay - | assay ≥99.99% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 250 °C (dec.) (lit.) |
| composition Pt, 38-41% | composition - | composition - | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium hexachloroplatinate(IV)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?