Kluczowe dokumenty
24-1510
Phenol Red
JIS special grade
Synonim(y):
Phenolsulfonphthalein
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
dostępność
available only in Japan
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
Klucz InChI
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3