Kluczowe dokumenty
19-4800
MOPS
≥99.0%
Synonim(y):
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid, 4-Morpholinepropanesulfonic acid
About This Item
Polecane produkty
product name
MOPS, ≥99.0%
Próba
≥99.0%
dostępność
available only in Japan
przydatny zakres pH
6.5-7.9
pKa (25°C)
7.2
ciąg SMILES
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Klucz InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Przydatność
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup