Kluczowe dokumenty
19-3180
N,N′-Methylenebis(acrylamide)
≥99.0%
Synonim(y):
Bis-acrylamide
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.31 (vs air)
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
metody
electrophoresis: suitable
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
Klucz InChI
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Przydatność
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Peripheral nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?