Merck
19-1020
Sigma-Aldrich
Manganese(II) sulfate hydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Manganous(II) sulfate hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
MnSO4·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.00 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba:
≥99.0%
klasa czystości:
JIS special grade
Formularz:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
ciąg SMILES
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Klucz InChI
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jimmy E Becerra et al.
Applied and environmental microbiology, 81(11), 3880-3888 (2015-03-31)
L-Fucose is a sugar present in human secretions as part of human milk oligosaccharides, mucins, and other glycoconjugates in the intestinal epithelium. The genome of the probiotic Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) carries a gene cluster encoding a putative L-fucose permease
Olivier Biner et al.
PloS one, 10(12), e0143963-e0143963 (2015-12-03)
Hyaluronidases are important venom components acting as spreading factor of toxic compounds. In several studies this spreading effect was tested on vertebrate tissue. However, data about the spreading activity on invertebrates, the main prey organisms of spiders, are lacking. Here