Kluczowe dokumenty
19-0880
Manganese(II) chloride tetrahydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥98.0%
Postać
flakes
dostępność
available only in Japan
pH
3.5-6 (25 °C, 50 g/L)
mp
58 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash