Kluczowe dokumenty
19-0540
Malachite Green oxalate
SAJ first grade, ≥80.0%
Synonim(y):
Basic Green 4
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥80.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
mp
164 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C.CN(C)c4ccc(cc4)C(\c5ccccc5)=C6\C=CC(\C=C6)=[N+](\C)C
InChI
1S/2C23H25N2.3C2H2O4/c2*1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3*3-1(4)2(5)6/h2*5-17H,1-4H3;3*(H,3,4)(H,5,6)/q2*+1;;;/p-2
Klucz InChI
CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?