Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Intended for use with Carbol Fuchsin (HT80-1) in Sigma Acid Fast Stain, Procedure HT80. Acts as both a counterstain and a differentiator.
Other Notes
Malachite green oxalate (certified), 1.5%; acetic acid, 10%; and glycerol, 17%, in deionized water.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form solution | form - | form liquid |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) - | application(s) - |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malachite Green Solution
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?