12-1620
Guaiacol
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
2-Methoxyphenol, Catechol monomethyl ether, Pyrocatechol monomethyl ether
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
4.27 (vs air)
ciśnienie pary
0.11 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥98.0%
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.543 (lit.)
tw
205 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 23.3 g/L at 25 °C
gęstość
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Klucz InChI
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges