Merck
11-0740
Sigma-Aldrich
Formamide
JIS special grade, ≥98.5%
Synonim(y):
Amide C1, Formic amide
About This Item
Wzór liniowy:
HCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.04
Beilstein:
505995
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
210 °C (lit.)
klasa czystości
JIS special grade
gęstość pary
1.55 (vs air)
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Próba
≥98.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
932 °F
granice wybuchowości
2.7-19 % (lit.)
dostępność
available only in Japan
metody
hybridization: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
gęstość
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Klucz InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Formamid destabilizuje dupleksy kwasów nukleinowych i może być stosowany, zazwyczaj w stężeniu 50%, w protokołach hybrydyzacji wymagających niższych temperatur hybrydyzacji.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
305.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
152 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shunpei Okada et al.
Methods (San Diego, Calif.), 156, 66-78 (2018-12-24)
In A-to-I RNA editing, adenosine is converted to inosine in double-stranded regions of RNAs. Inosine, an abundant epitranscriptomic mark, contributes to a wide range of biological processes by regulating gene expression post-transcriptionally. To understand the effect of A-to-I RNA editing
Min Chen et al.
Prenatal diagnosis, 35(6), 534-543 (2015-02-03)
To develop a single-tube multi-marker assay for improved preimplantation genetic diagnosis (PGD) of deletional and/or non-deletional Hb Bart's hydrops fetalis syndrome, providing haplotype confirmation of deletional status, and maximization of linkage informativity. We performed in silico mining to identify novel
Penelope A Bryant et al.
PloS one, 6(5), e19556-e19556 (2011-06-10)
A central issue in the design of microarray-based analysis of global gene expression is that variability resulting from experimental processes may obscure changes resulting from the effect being investigated. This study quantified the variability in gene expression at each level
A Touati et al.
Journal of clinical microbiology, 53(10), 3182-3194 (2015-07-24)
Molecular typing of Mycoplasma pneumoniae is an important tool for identifying grouped cases and investigating outbreaks. In the present study, we developed a new genotyping method based on single nucleotide polymorphisms (SNPs) selected from the whole-genome sequencing of eight M.
Jing Wang et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(8), 2314-2320 (2013-01-26)
A step-by-step mechanistic pathway following the transformation of formamide to purine through a five-membered ring intermediate has been explored by density functional theory computations. The highlight of the mechanistic route detailed here is that the proposed pathway represents the simplest