Merck
11-0730
Formaldehyde solution
SAJ first grade, ≥35.0%, contains methanol as stabilizer
Synonim(y):
Formalin
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
30.03
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41115710
Beilstein/REAXYS Number:
1209228
MDL number:
Grade:
SAJ first grade
Bp:
97 °C ((37% solution) (lit.))
Vapor pressure:
52 mmHg ( 37 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
autoignition temp.
572 °F
contains
methanol as stabilizer
availability
available only in Japan
concentration
≥35.0%
dilution
(for analytical testing)
bp
97 °C ((37% solution) (lit.))
mp
-15 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
sample preparation
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyde solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)