Przejdź do
09-1550
Ethylene glycol
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
1,2-Ethanediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352137
Beilstein/REAXYS Number:
505945
MDL number:
eCl@ss:
39020501
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
15.3 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylene glycol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
231.8 °F
flash_point_c
111 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)