07-2920
Diethylene glycol
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethyl ether, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Diglycol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
2.14 (vs air)
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.0%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
442 °F
granice wybuchowości
2-12.3 %
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
pH
5.0-8 (20 °C, 500 g/L)
tw
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
gęstość
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup