Merck
07-2090
1,2-Dichloroethane
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Ethylene chloride, Ethylene dichloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.96
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
Beilstein/REAXYS Number:
605264
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
3.4 (20 °C, vs air)
vapor pressure
87 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
775 °F
expl. lim.
15.6 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichloroethane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-06-2
CAS No.
107-06-2
CAS No.
107-06-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)