Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 x 1.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 692,00 zł |
Informacje o tej pozycji
692,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1601180
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 3x1.2 mL
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description anhydrous, ZerO2®, 99.8% | description anhydrous, 99.8% |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade ZerO2® | grade anhydrous |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| packaging pkg of 3x1.2 mL | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichloroethane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-06-2
107-06-2
107-06-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?