Merck
05-6020
Sigma-Aldrich
Copper(II) nitrate trihydrate
SAJ special grade, 77.0-80.0% anhydrous basis
Synonim(y):
Cupric nitrate trihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Cu(NO3)2 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
77.0-80.0% anhydrous basis
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O.O.O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.3H2O/c;2*2-1(3)4;;;/h;;;3*1H2/q+2;2*-1;;;
Klucz InChI
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Imtiyaz Yousuf et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(22), 10330-10342 (2015-05-15)
A new chromone-appended Cu(ii) drug entity () was designed and synthesized as a potential anticancer chemotherapeutic agent. The structural elucidation was carried out thoroughly by elemental analysis, FT-IR, EPR, ESI-MS and single crystal X-ray crystallography. Complex resulted from the in
Adetayo M Mustapha et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 50(1), 145-152 (2015-01-21)
Efforts to improve agricultural productivity have led to a growing dependency on organophosphorus pesticides. Phosphorothioate and phosphorodithioate pesticides are organophosphorus pesticide subclasses with widespread application for the control of insects feeding on vegetables and fruits. However, even low doses of