Merck
05-1251
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-10-Camphorsulfonic acid ammonium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O4S · H3N
Masa cząsteczkowa:
249.33
Kod UNSPSC:
12352106
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
Przydatność
circular dichroism determination
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3