klasa czystości
for drying
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥75%
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
mp
772 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1