Merck
05-0300
Sigma-Aldrich
Cadmium sulfate 8/3-hydrate
SAJ super special grade, ≥99.0%
About This Item
Wzór liniowy:
CdSO4 · 8/3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ super special grade
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cadmium
dostępność
available only in Japan
ciąg SMILES
[Cd++].[Cd++].[Cd++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3Cd.3H2O4S.8H2O/c;;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q3*+2;;;;;;;;;;;/p-6
Klucz InChI
AGHQMAQBLOTWPQ-UHFFFAOYSA-H
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Bone,Kidney,Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laura Saa et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(21), 6187-6192 (2010-05-01)
We have developed an analytical assay to detect the enzymatic activity of acetylcholine esterase and alkaline phosphatase based on the generation of quantum dots by enzymatic products. Acetylcholine esterase converts acetylthiocholine into thiocholine. The latter enhances the rate of decomposition
Guillaume Falgayrac et al.
Journal of hazardous materials, 248-249, 415-423 (2013-02-19)
Laboratory experiments using in situ Raman imaging combined with ex situ TOF-S-SIMS demonstrate the behavior of CdSO4·8/3H2O microparticles in contact with 101¯4 CaCO3 (calcite) surface under three different experimental conditions representative of unpolluted atmosphere. The contact of CdSO4·8/3H2O particles with
Nina V Kuchkina et al.
Nanoscale, 4(7), 2378-2386 (2012-03-01)
Semiconductor nanoparticles (NPs) are being actively explored for applications in medical diagnostics and therapy and numerous electronic devices including solar cells. In this paper we demonstrate the influence of the third generation rigid polyphenylenepyridyl dendrimers (PPPDs) of a different architecture
Jiali He et al.
Physiologia plantarum, 143(1), 50-63 (2011-05-28)
To characterize the dynamics of Cd²⁺ flux in the rhizosphere and to study cadmium (Cd) plant-internal partitioning in roots, wood, bark and leaves in relation to energy metabolism, reactive oxygen species (ROS) formation and antioxidants, Populus × canescens plantlets were
Ulrico J López-Chuken et al.
Journal of environmental sciences (China), 22(7), 1080-1085 (2010-12-24)
A controlled hydroponic experiment was undertaken to investigate Cd uptake in relation to the activity of Cd species in solution other than the free ion (Cd2+) by maintaining a constant Cd2+ activity under variable SO42- and Cl- concentrations exposed to