Merck
01-4560
Sigma-Aldrich
Ammonium chloride
SAJ first grade, ≥98.5%
Synonim(y):
Salmiac
About This Item
Wzór liniowy:
NH4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.49
Beilstein:
4371014
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
1.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 160.4 °C)
Próba
≥98.5%
Formularz
crystalline powder
dostępność
available only in Japan
pH
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
ciąg SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Klucz InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexander J F Egan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(22), 8197-8202 (2014-05-14)
Bacteria surround their cytoplasmic membrane with an essential, stress-bearing peptidoglycan (PG) layer. Growing and dividing cells expand their PG layer by using membrane-anchored PG synthases, which are guided by dynamic cytoskeletal elements. In Escherichia coli, growth of the mainly single-layered
Christine Burkard et al.
PloS one, 9(7), e101762-e101762 (2014-07-16)
Studies of viral entry into host cells often rely on the detection of post-entry parameters, such as viral replication or the expression of a reporter gene, rather than on measuring entry per se. The lack of assays to easily detect
Allison L Boyd et al.
The Journal of experimental medicine, 211(10), 1925-1935 (2014-09-03)
Allogeneic hematopoietic stem cell (HSC) transplantation (HSCT) is currently the leading strategy to manage acute myeloid leukemia (AML). However, treatment-related morbidity limits the patient generalizability of HSCT use, and the survival of leukemic stem cells (LSCs) within protective areas of
Cyrill A Rentsch et al.
European urology, 66(4), 677-688 (2014-03-29)
Whether the commonly used bacillus Calmette-Guérin (BCG) strains Connaught and Tice confer different treatment responses in non-muscle-invasive bladder cancer (NMIBC) is unknown. To compare clinical efficacy, immunogenicity, and genetics of BCG Connaught and Tice. A prospective randomized single-institution trial with
Sewa Rijal et al.
Blood, 125(18), 2815-2824 (2015-03-05)
Phosphoinositide signaling regulates diverse cellular functions. Phosphoinositide-3 kinase (PI3K) generates PtdIns(3,4,5)P3 and PtdIns(3,4)P2, leading to the activation of proliferative and anti-apoptotic signaling pathways. Termination of phosphoinositide signaling requires hydrolysis of inositol ring phosphate groups through the actions of PtdIns(3,4,5)P3 3-phosphatase