Merck
11814320001
Roche
Formamide
=99%, liquid, pH 4-10 (20 °C, 200 g/L), suitable for hybridization
Synonim(y):
Formamide, Amide C1, Formic amide
About This Item
Wzór liniowy:
HCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.04
Beilstein:
505995
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116100
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
1.55 (vs air)
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
932 °F
masa cząsteczkowa
45.04
opakowanie
pkg of 500 mL
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
hybridization: suitable
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
gęstość
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorpcja
≤0.08 at 290 nm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Klucz InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Formamide is an organic solvent, which allows for the denaturation and renaturation of nucleic acids at room temperature. This is particularly useful for protocols where reaction times are long and high temperatures would damage biological activity through chain scissions and depurination etc. Formamide reduces thermal stability of double stranded nucleic acids and is generally used for DNA renaturation or DNA-RNA hybridization. Specificity and rate of reaction are determined by formamide concentration and temperature of the reaction.[1]
Zastosowanie
Formamide destabilizes nucleic acid duplexes and may be used, typically, at a concentration of 50%, in hybridization protocols requiring lower hybridization temperatures.
Formamide has been used in:
in situ hybridization[2][3]
  • as a component of 2X denaturing loading dye for RNA polyacrylamide gel electrophoresis[4]
  • for the extraction of evans blue dye in hindlimb of mice in vascular leakage assay[5]
  • as a component of stop buffer used in cleavage and polyadenylation activity assays[6]
Jakość
Contaminants: ≤5 ppm heavy metals (as Pb), ≤5 ppm Fe
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
305.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
152 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Activation of the Endonuclease that Defines mRNA 3? Ends Requires Incorporation into an 8-Subunit Core Cleavage and Polyadenylation Factor Complex
Hill CH, et al.
Molecular Cell, 73(6), 1217-1231 (2019)
Fluorescence in situ hybridization (FISH) protocol in human sperm
Sarrate Z and Anton E
Journal of Visualized Experiments, (31), e1405-e1405 (2009)
Zaida Sarrate et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (31)(31), doi:10-doi:10 (2009-09-03)
Aneuploidies are the most frequent chromosomal abnormalities in humans. Most of these abnormalities result from meiotic errors during the gametogenic process in the parents. In human males, these errors can lead to the production of spermatozoa with numerical chromosome abnormalities
Nucleic acid reassociation in formamide.
B L McConaughy et al.
Biochemistry, 8(8), 3289-3295 (1969-08-01)
Impaired collateral vessel formation in sickle cell disease
Okwan-Duodu D, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 38(5), 1125-1133 (2018)