Kluczowe dokumenty
10874515001
Roche
Bestatin
95% (HPLC), crystalline powder, suitable for protein purification
Synonim(y):
Bestatin hydrochloride, N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl]-L-leucine hydrochloride, N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl]-L-leucine hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
opis
[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-L-leucine hydrochloride
Próba
95% (HPLC)
Postać
crystalline powder
opakowanie
pkg of 10 mg
producent / nazwa handlowa
Roche
warunki przechowywania
protect from light
metody
protein purification: suitable
mp
195-205 °C
rozpuszczalność
water: soluble 25 g/L
alcohol: soluble 5 g/L
λmaks.
255-260 nm at 1 N in hydrochloric acid
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1.Cl[H]
InChI
1S/C16H24N2O4.ClH/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22);1H/t12-,13+,14+;/m1./s1
Klucz InChI
XGDFITZJGKUSDK-UDYGKFQRSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Working solution: Recommended solvents are 1 M HCl, methanol or 0.15 M NaCl.
Soluble to 20 mg/ml in 1 M HCl, 5 mg/ml in methanol, and 1 mg/ml in 0.15 M NaCl. Do not store in HCl.
For best results, use a stock solution of 2–5 mg/ml in methanol.
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
Avoid repeated freezing!
Rekonstytucja
Solutions are stable for 6 months when stored in aliquots at -15 to -25 °C.
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1