Przejdź do
62070
Leupeptin
>4000 U/mg
Synonim(y):
Leupeptin hemisulfate salt, Acetyl-Leu-Leu-Arg-al, N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-argininal hemisulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
922,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H38N6O4 · 1/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.59
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
922,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
specific activity
>4000 U/mg
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
InChI key
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of serine and cysteine proteases. Inhibits plasmin, trypsin, papain, calpain, and cathepsin B. Does not inhibit pepsin, cathepsins A and D, thrombin, or α-chymotrypsin. Effective concentration 10-100 μM.
Inhibitor of serine and cysteine proteases. Inhibits plasmin, trypsin, papain, calpain, and cathepsin B. Does not inhibit pepsin, cathepsins A and D, thrombin, or α-chymotrypsin. Effective concentration 10-100 μM. There have been numerous studies using leupeptin to protect against hearing loss caused by acoustic overstimulation or the ototoxic antibiotic gentamicin. (Loss of cochlear hair cells is believed to be mediated by calpain.)
Analysis Note
Leupeptin gives multiple peaks on HPLC due to equilibria among three forms in solution. Purity determined using three main peaks. Majority of contaminating peptide is racemized leupeptin.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of inhibitor which reduces the trypsin activity by 1 BAEE-U. (1 BAEE-U is the amount of enzyme which increases the absorbance at 253 nm by 0.001 per minute at pH 7.6 and 25 °C; BAEE, Cat. No. 12880, as substrate)
Inhibitor of trypsin, plasmin, papain and cathepsin B[1][2][3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L8511L2884108976
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
microbial
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 10 mM (Solutions are stable for a week at 4 °C. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.), H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
specific activity
>4000 U/mg
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leupeptin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)