10109339001
Roche
Sorbitol Dehydrogenase (SDH)
from sheep liver
Synonim(y):
SDH, Sorbitol Dehydrogenase, sorbitol
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
sheep liver
Poziom jakości
Postać
lyophilized
aktywność właściwa
~40 units/mg protein (At 25 °C with D-fructose as the substrate.)
masa cząsteczkowa
115 kDa
opakowanie
pkg of 10 mg (60 mg lyophilizate)
producent / nazwa handlowa
Roche
stężenie
0.16 mg/mL Biuret
metody
activity assay: suitable
kolor
white
optymalne pH
7.5
rozpuszczalność
water: 60 mg/mL, clear, colorless
przydatność
suitable for ELISA applications
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
life science and biopharma
obecność zanieczyszczeń
ADH <0.00182%
GIDH <0.00152%
Glucose-DH <0.00182% (NAD as coenz.)
LDH <0.00167%
MDH <0.00198%
NADH oxidase 0.00532%
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
sheep ... SORD(101115280)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sorbitol dehydrogenase (SDH) from sheep liver has a molar mass of 152kDa. The protein is a tetramer of four identical subunits. Each of these subunits has 355 amino acid residues, of which 10 are cysteine residues. Each subunit contains a zinc atom at the active site, which is associated with three protein ligands and a water molecule. The zinc atom associates with the oxygen of the sorbitol hydroxyl or of the fructose carbonyl interconverted during catalysis.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Jakość
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Stabilizers: Maltose is used as stabilizer.
Storage conditions (working solution): An aqueous solution is stable at 2 to 8 °C for several weeks.
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash