Merck
06432344001
Roche
Zestaw do obrazowania fragmentacji DNA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
producent / nazwa handlowa
Roche
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
Opis ogólny
Zestaw do obrazowania fragmentacji DNA to prosty i szybki test TUNEL do wykrywania indukcji apoptozy w komórkach ssaków. Fragmentacja DNA, wykrywana przy użyciu terminalnej transferazy deoksynukleotydylowej i dUTP znakowanego fluoresceiną, jest mierzona za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej lub zautomatyzowanej platformy obrazowania, takiej jak Cellavista System. Zestaw wykorzystuje barwnik do barwienia jąder żywych i martwych komórek w celu ilościowego określenia całkowitej i apoptotycznej liczby komórek oraz obliczenia odsetka komórek apoptotycznych.
Zastosowanie
Zaprogramowana śmierć komórki (apoptoza) jest kluczowym szlakiem w komórkach ssaków podczas homeostazy tkanek. Nieprawidłowe funkcjonowanie śmierci komórkowej jest związane z patologią. Ilościowa ocena fragmentacji DNA wyzwalanej przez kaspazę jest jedną z głównych technik stosowanych do wykrywania indukcji apoptozy. Zestaw do obrazowania fragmentacji DNA wykonuje test TUNEL w celu dokładnego i szybkiego ilościowego wykrywania fluorescencji przy użyciu terminalnej transferazy deoksynukleotydylowej i dUTP znakowanego fluoresceiną. Zestaw jest idealny do pomiaru apoptozy w średnio- i wysokowydajnych procesach komórkowych.
  • Szybkie określanie indukcji apoptozy dla przepływów pracy opartych na komórkach w badaniach z zakresu nauk przyrodniczych.
  • Niezawodne wykonywanie testów przesiewowych w rozwoju produktu, np. w badaniach nad rakiem, bezpieczeństwem przedklinicznym.
  • Dokładny pomiar wrażliwości komórek nowotworowych w badaniach nad rakiem.
Cechy i korzyści
  • Zoptymalizowany do oceny danych za pomocą systemu Cellavista firmy Roche. Uzyskanie powtarzalnych wyników dzięki zautomatyzowanemu obrazowaniu za pomocą tego systemu.
  • Oszczędność czasu i zasobów: Całkowity czas testu, łącznie z analizą, dla 96-dołkowej mikropłytki wynosi 85 minut.
  • Zmniejszone ryzyko utraty komórek dzięki mniejszej liczbie etapów płukania w ulepszonym protokole.
Opakowanie
1 zestaw zawierający 3 komponenty
Jakość
The kit is function tested using a cellular model (HeLa cells treated with antimycin A).
Zasada
Znakowanie komórek apoptotycznych
W wyniku rozszczepienia genomowego DNA podczas apoptozy powstają dwuniciowe fragmenty DNA o niskiej masie cząsteczkowej (mono- i oligonukleosomy), a także jednoniciowe pęknięcia (nicks) w DNA o wysokiej masie cząsteczkowej. Te pęknięcia nici DNA są identyfikowane poprzez znakowanie wolnych końców 3′-OH zmodyfikowanymi nukleotydami w teście enzymatycznym znanym jako reakcja TUNEL. Reakcja TUNEL preferencyjnie znakuje pęknięcia nici DNA generowane podczas apoptozy. Testy TUNEL odróżniają apoptozę od nekrozy i od pierwotnych pęknięć nici DNA indukowanych przez leki cytostatyczne lub napromieniowanie. Zestaw do obrazowania fragmentacji DNA znakuje pęknięcia nici DNA przy użyciu terminalnej transferazy deoksynukleotydylowej (TdT). TdT katalizuje polimeryzację znakowanych nukleotydów do wolnych 3′-OH końców DNA w sposób niezależny od szablonu, wykorzystując reakcję TUNEL. Fluoresceina wbudowana w polimery nukleotydów jest wykrywana i oznaczana ilościowo za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej.
Barwienie jąder
Hoechst 33342 jest przepuszczalnym dla komórek barwnikiem, który wiąże DNA. Służy do barwienia jąder żywych lub martwych komórek.
Uwaga dotycząca przygotowania
Warunki przechowywania (roztwór roboczy): Roztwór reakcyjny utworzony przez zmieszanie roztworu enzymu i roztworu etykiety (fiolka 2 i fiolka 3), w kroku 6 protokołu eksperymentu, nie może być przechowywany. Roztwór reakcyjny należy przygotować tuż przed użyciem. Pozostały niewykorzystany roztwór reakcyjny należy wyrzucić.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od 15 do 25 °C. (Chronić przed światłem. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu).
Inne uwagi
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Nuclei Dye (blue cap), for fluorimetric determination of cell count based on labeling of cell nuclei
  • Enzyme Solution (yellow cap), for labelling of free 3′-OH termini of DNA fragements with fluorescein dUTP
  • Label Solution (clear cap), containing a nucleotid mix with fluorescein dUTP in reaction buffer
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hao Li et al.
Asian journal of andrology, 20(4), 342-348 (2018-01-11)
Calpain activation contributes to hyperglycemia-induced endothelial dysfunction and apoptosis. This study was designed to investigate the role of calpain inhibition in improving diabetic erectile dysfunction (ED) in mice. Thirty-eight-week-old male C57BL/6J mice were divided into three groups: (1) nondiabetic control
Pierpaolo Moscariello et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(5), 1700897-1700897 (2018-06-08)
Neurological disorders are undoubtedly among the most alarming diseases humans might face. In treatment of neurological disorders, the blood-brain barrier (BBB) is a challenging obstacle preventing drug penetration into the brain. Advances in dendrimer chemistry for central nervous system (CNS)
Alfonso Rubio-Navarro et al.
Frontiers in pharmacology, 10, 740-740 (2019-07-25)
Massive intravascular hemolysis is associated with acute kidney injury (AKI). Nuclear factor erythroid-2-related factor 2 (Nrf2) plays a central role in the defense against oxidative stress by activating the expression of antioxidant proteins. We investigated the role of Nrf2 in
Rui Li et al.
PeerJ, 7, e7192-e7192 (2019-07-19)
The growth and function of seminal vesicle are dependent on androgen. This study was conducted to investigate the role of oxidative stress in castration-induced seminal vesicle atrophy and to explore the effects of curcumin, an antioxidant extracted from rhizome of
Iris Chiara Salaroglio et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 41(1), 75-75 (2022-02-25)
The combination of pemetrexed and cisplatin remains the reference first-line systemic therapy for malignant pleural mesothelioma (MPM). Its activity is moderate because of tumor aggressiveness, immune-suppressive environment and resistance to chemotherapy-induced immunogenic cell death (ICD). Preliminary and limited findings suggest
Produkty
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Testy apoptozy komórkowej do wykrywania zaprogramowanej śmierci komórki przy użyciu aneksyny V, kaspazy i testów fragmentacji DNA TUNEL.