Kluczowe dokumenty
03734927001
Roche
Polimeraza DNA Taq, klasa GMP
≥13000 units/mg protein, >98% (SDS-PAGE), sufficient for ≤2,000 reactions, Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
Synonim(y):
amplifikacja DNA, pcr, polimeraza, rozszerzenie podkładu
Wybierz wielkość
4320,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4320,00 zł
Polecane produkty
opis
5 U/βl
Poziom jakości
Próba
>98% (SDS-PAGE)
zastosowanie
sufficient for ≤2,000 reactions
aktywność właściwa
≥13000 units/mg protein
Właściwości
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
opakowanie
pkg of 1,000 U
producent / nazwa handlowa
Roche
Parametry
72 °C optimum reaction temp.
metody
PCR: suitable
moc wejściowa
purified DNA
optymalne pH
~9 (20 °C)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Definicja jednostki
Unit Assay: Bufor inkubacyjny do testu na aktywowanym DNA:
67 mM Tris/HCl; pH 8,3/25 °C, 5 mM MgCl2, 10 mM merkaptoetanol, 0,2% polidokanol, 0,2 mg/ml żelatyna, po 0,2 mM dATP, dGTP, dTTP i 0,1 mM dCTP, pH 8.3 (25 °C).
Procedura inkubacji:
M13mp9ss, starter M13 (17-merowy) i 1 μCi [α-32P]-dCTP są inkubowane z odpowiednimi rozcieńczeniami polimerazy Taq DNA w 50 μl buforu inkubacyjnego w temperaturze 65 °C przez 60 min. Ilość przyłączonych dNTP określa się przez wytrącenie kwasu trichlorooctowego.
Objętość Aktywność: 5 U/μl
Inne uwagi
Informacje prawne
Tylko elementy zestawu
- Taq DNA Polymerase, GMP Grade 5 U/μl
- PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?