Kluczowe dokumenty
SYNS380221
Synthware long syringe needle for solvent retrieval
Gauge 18, O.D. × L 1.2 mm × 200 mm , Bevel Tip, stainless steel
Synonim(y):
Synthware S380221, igła strzykawkowa ze stali nierdzewnej, igła ze ściętą końcówką
Wybierz wielkość
1 EACH
59,40 zł
59,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
59,40 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
59,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech S380221
śr. zewn. × dł.
1.2 mm × 200 mm , Bevel Tip
grubość igły
18 , Bevel Tip
Opis ogólny
Igła do strzykawek, stal nierdzewna, 1,2 mm, 18 g, 200 mm
Zastosowanie
kemetch; synthware; igła syrnge; stal nierdzewna
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)