Dokumenty
XX0628
Supelco
Hydrochloric acid
c(HCL) = 6.0 mol/l (6.0 N)
Synonim(y):
Hydrochloric acid solution, HCl, Hydrogen chloride solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
47131831
product name
Hydrochloric acid solution, 6N
Poziom jakości
pH
<1 (20 °C in H2O)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
6N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2