Kluczowe dokumenty
XX0020
Supelco
o-Xylene
Reagent
Synonim(y):
1,2-Dimethylbenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
Beilstein:
1815558
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
202-422-2
bp:
143-145 °C (lit.)
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
867 °F
granice wybuchowości
7 %
dilution
(for analytical testing)
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 30 °C
rozpuszczalność
0.18 g/L
gęstość
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
0.88 g/cm3 at 20 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Pobieranie próbek środowiskowych lotnych związków organicznych podczas pożaru obozu w 2018r. w północnej Kalifornii: W badaniu przeanalizowano lotne związki organiczne, w tym o-ksylen, pobrane podczas pożaru obozu w 2018 r. w północnej Kalifornii, podkreślając metody analityczne stosowane do oceny narażenia środowiska i składu chemicznego w scenariuszach pożarów (Simms et al., 2021).
  • BTEX, MTBE i naftalen w moczu jako biomarkery umożliwiające uzyskanie profili narażenia środowiskowego populacji ogólnej: Koncentruje się na wykorzystaniu biomarkerów moczu, takich jak BTEX (w tym o-ksylen), do oceny narażenia środowiskowego w populacjach, demonstrując integrację technik chemii analitycznej w badaniach epidemiologicznych (Fustinoni et al., 2010).
  • Genotoksyczne działanie lotnych związków organicznych w fabryce chemicznej oceniane za pomocą testu mikrojądrowego Tradescantia i analizy chemicznej...: Badanie genotoksycznego wpływu lotnych związków organicznych, w tym o-ksylenu, w środowisku fabryki chemicznej, z wykorzystaniem zarówno testów biologicznych, jak i analizy chemicznej w celu oceny ryzyka i narażenia (Kim et al., 2003).
  • Pulsacyjne wyładowanie jarzeniowe z bramkowaniem czasowym: specjacja chemiczna w czasie rzeczywistym na poziomie pierwiastkowym, strukturalnym i molekularnym dla chromatografii gazowej ze spektrometrią mas czasu przelotu...: W artykule przedstawiono nowatorską technikę analityczną do specjacji chemicznej w czasie rzeczywistym, przydatną do analizy związków takich jak o-ksylen, zapewniającą wgląd w złożone metodologie analityczne w chemii (Lewis et al., 2003).
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Komentarz do analizy
Oznaczenie (GC): 98,0% min
Kolor (APHA): 10 max
Postać: Klarowna ciecz
Widmo w podczerwieni: Zgodny z normą
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32.0 °C - closed cup