WX0008
Water
suitable for HPLC, suitable for EPA 200.8 and EPA 200.7
Synonim(y):
high purity solvents
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Water, HPLC
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
ciśnienie pary
23 hPa ( 20 °C)
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo. (from manufacture date)
metody
HPLC: suitable
pozostałość po odparowaniu
≤2 ppm
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
absorpcja UV
λ: 200 nm Amax: ≤0.010
λ: 210 nm Amax: ≤0.010
λ: 254 nm Amax: ≤0.005
λ: 300-400 nm Amax: ≤0.005
Zastosowanie
general analytical
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Produkty
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.