Dokumenty
SX0760E
Supelco
Sodium sulfate
anhydrous, crystals, Meets ACS Specifications Tracepur®
Synonim(y):
Disodium Sulfate
About This Item
Wzór liniowy:
Na2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-820-9
Poziom jakości
linia produktu
Tracepur®
Próba
≥99.0%
Postać
crystals
zanieczyszczenia
≤0.01% Insoluble matter
≤1% Mesh size (100 and finer)
strata
≤0.5% loss on ignition
kolor
white
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
rozpuszczalność
200 g/L
gęstość
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
N: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
anhydrous, crystals, Meets ACS Specifications Tracepur®
Komentarz do analizy
Assay99.0% minCalcium (Ca)0.01% maxChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.001% maxLoss on ignition0.5% maxMagnesium (Mg)0.005% maxMesh size (10-30)80% minMesh size (10-60)95% minMesh size (100 and finer)1.0% maxNitrogen compounds (as N)5ppm maxPhosphate (PO4)0.001% maxPotassium (K)0.01% maxSuitability for residue analysis (dried 400°/4 hr)To pass testpH of a 5% solution at 25°C5.2-9.2
Informacje prawne
TRACEPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1