Kluczowe dokumenty
SX0760
Supelco
Sodium sulfate
anhydrous, crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Disodium Sulfate
About This Item
Wzór liniowy:
Na2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-820-9
Próba:
≥99.0%
Formularz:
crystals
rozpuszczalność:
200 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
agency
meets USP/NF
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤0.01% Insoluble matter
strata
≤0.5% loss on ignition
kolor
white
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
rozpuszczalność
200 g/L
gęstość
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
N: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
bezwodny, kryształy, spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Komentarz do analizy
Oznaczenie99,0% minWapń (Ca)0,01% maxChlorek (Cl)0,001% maxKolorBiałyPostaćKryształyMetale ciężkie (przez ICP-OES)Maks. 5 ppmSubstancje nierozpuszczalne0.01% maxŻelazo (Fe)0,001% maksStrata przy zapaleniu0,5% maxMagnez (Mg)0,005% maxZwiązki azotu (jako N)5ppm maxFosforan (PO4)0,001% maxPotas (K)0,01% makspH 5% roztworu w 25°C5.2-9.2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1