SX0216
Soda i wapno wskazujące
size 4-8 mesh, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Synonim(y):
Sodasorb
About This Item
Polecane produkty
agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Formularz
granular
rozmiar
4-8 mesh
strata
≤7% loss on drying, 200°C
kolor
off-white
wielkość cząstki
4-12 mesh (>=80%)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1