SVSXA47FF3
Multimedia Durapore® 1.2/0.2/0.22 µm, OptiScale® Capsule
filter filtration area 17.7 cm2, OptiScale® 47
Wybierz wielkość
1618,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 lutego 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1618,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 lutego 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polycarbonate device
polypropylene support
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
OptiScale® 47
Właściwości
hydrophilic
with prefilter
producent / nazwa handlowa
OptiScale®
Parametry
25 °C max. inlet pressure
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
śr. filtra
2.7 in. (6.9 cm)
Powierzchnia filtracyjna filtra
17.7 cm2
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
Matryca
Multimedia Durapore®
pore size
1.2/0.2/0.22 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥3450 mbar (50 psig), air with water
dopasowywanie
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations