SNAP2BHMN0100
SNAP id® 2.0 Mini Blot Holders
7.4 x 8.4 cm, horizontal, flat profile for compact space storage
Synonim(y):
SNAP id® materiały eksploatacyjne, Uchwyty do Western blot, Western blot
Wybierz wielkość
1790,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1790,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Nazwa produktu
SNAP id® 2.0 Mini Blot Holders (7.5 x 8.4 cm), The new Mini Blot Holders ensure the membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
SNAP id®
metody
western blot: suitable
kompatybilność
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
metoda wykrywania
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
Protokół Western blot szczegółowo opisuje przenoszenie białek z żeli na nitrocelulozę, co ma kluczowe znaczenie dla procedur immunoblottingu w badaniach naukowych.