Kluczowe dokumenty
SNAP2FRIHC
Millipore
SNAP i.d. 2.0 IHC Frame
Wybierz wielkość
1 PKG
4950,00 zł
4950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
4950,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
4950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
SNAP id®
Poziom jakości
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
kompatybilność
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
metoda wykrywania
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
System SNAP i.d.® 2.0 do IHC wprowadza do rodziny SNAP i.d. 2.0 usprawnioną funkcję IHC o średniej przepustowości. Rama i uchwyty na szkiełka umożliwiają przetwarzanie do 12 szkiełek mikroskopowych, podczas gdy nasza unikalna technologia próżniowa równomiernie usuwa roztwory - koniec z zanurzaniem lub polewaniem.
Zastosowanie
For use with immunohistochemistry slides.
Informacje prawne
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials