Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 231,00 zł |
Informacje o tej pozycji
231,00 zł
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific RL PLT-01
color
none
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description secures sealing film onto plate, pkg of 1 ea | description capacity 1380 mL, clear, polypropylene cap, pkg of 4 ea | description capacity 1380 mL, clear, rubber-lined phenolic cap, pkg of 4 ea | description small, to hold, 10 x up to 17mm tubes, pack of 3 |
| manufacturer/tradename Excel Scientific RL PLT-01 | manufacturer/tradename DWK Life Sciences WHEATON® 348272 | manufacturer/tradename DWK Life Sciences WHEATON® 348252 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120957 |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 4 ea | packaging pkg of 4 ea | packaging pack of 3 |
| color none | color - | color - | color - |
plate roller ensures sealing film covers all wells of a multiwell plate, multiwell plate sealer, microplate sealer, plate sealing film, plate sealers, multiwell sealing film | - | - | - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?