SLM-140
RPMI 1640 Medium (1X), liquid, With 25mM HEPES & L-Glutamine
The RPMI 1640 Medium (1X), liquid, With 25mM HEPES & L-Glutamine is available in a 500 mL format & has been optimized & validated for cell culture.
Synonim(y):
RPMI
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Specialty Media
metody
cell culture | mammalian: suitable
moc wejściowa
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1