Kluczowe dokumenty
SCME001
Sigma-Aldrich
EndoGRO-LS Complete Culture Media Kit
Synonim(y):
Kompletny zestaw EndoGRO, Kompletny zestaw dla mediów, Podłoże hodowlane EndoGRO
Wybierz wielkość
500 ML
765,00 zł
765,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
765,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.32
765,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
Opis ogólny
EndoGRO Media Formulations provide an optimal cell culture environment for many types of endothelial cells, including HUVEC, aortic endothelial cells and other human large vessel and microvascular endothelial cells. These media have been shown to grow endothelial cells at rates that meet or exceed commercially available serum containing media, while maintaining excellent cell morphology. The media are packaged in a specially designed UV protective shrinkwrap for added stability, which includes a temperature gauge that helps prevent contamination. EndoGRO Media contain no antimicrobials and no phenol red, components that can cause cell stress and masking effects that may influence experimental results. Four different media formulations are available for various applications and cell culture requirements.
Specyficzność
Cell culture
Stem Cell Type- Endothelial Cells
Zastosowanie
The EndoGRO-LS Complete Culture Media Kit is intended for low serum culture of Human Endothelial Cells, HUVEC, aortic endothelial cells & other large vessel endothelial cells. It does not contain VEGF.
Komponenty
  • EndoGRO Basal Medium (SCME-BM)
  • Supplement Kit (SCME001-S)
Przechowywanie i stabilność
Basal Medium (SCME-BM) should be stored at 2 - 8ºC. The special UV protective packaging protects EndoGRO Medium from light damage, however users should take care to protect medium from extended exposure to light. Supplement Kit (SCME001-S) should be stored at -20ºC.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany