Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SCC447
Sigma-Aldrich
OSUMMER.3 Mouse NRAS-Mutant Melanoma Cell Line
Human
Wybierz wielkość
1 VIAL
4350,00 zł
4350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 VIAL
4350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
4350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
OSUMMER.3 Mouse NRAS-Mutant Melanoma Cell Line,
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
opakowanie
vial of ≥1X10⁶ cells/vial mg
producent / nazwa handlowa
Millipore
tryb wzrostu
N/A
metody
cell analysis: suitable
Warunki transportu
liquid nitrogen
temp. przechowywania
−196°C
Zastosowanie
Każda fiolka zawiera >1X106żywych komórek.
Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych z wynikiem ujemnym za pomocą panelu Mouse Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
Komórki są zweryfikowane jako pochodzące od myszy i ujemne pod kątem zanieczyszczenia międzygatunkowego od szczura, człowieka, chomika chińskiego, chomika syryjskiego złocistego i naczelnych (NHP), jak oceniono w panelu Contamination Clear firmy Charles River Animal Diagnostic Services
Komórki są ujemne pod kątem zanieczyszczenia mykoplazmą.
Linie komórkowe OSUMMER (Ohio State University and Moffitt Melanoma Exposed to Radiation) wypełniają wcześniej niewypełnioną lukę w biologii czerniaka. Linie komórkowe OSUMMER są syngeniczne z myszami laboratoryjnymi C57BL/6 i mają profile genetyczne podobne do ludzkich guzów, dzięki czemu reagują na leczenie immunoterapią. Te zmutowane linie komórkowe NRAS mogą być wykorzystywane do odkrywania i stosowania potencjalnych immunoterapii w czerniakach ludzkich z mutacją NRAS, które stanowią około 15-25% czerniaków u ludzi. Te linie komórkowe umożliwiają również testowanie immunoterapii in vivo na modelu mysim.
Linia komórkowa czerniaka mysiego OSUMMER.3 NRAS została wyprowadzona od samicy myszy TN narażonej na promieniowanie UVA i UVB. OSUMMER.3 jest nosicielem specyficznej mutacji NRAS Q61R i może tworzyć guzy in vivo bez iniekcji Matrigelu. WES ujawnił wysokie obciążenie SNV (warianty pojedynczych nukleotydów) i niskie CNA (zmiany liczby kopii), a także obecność mutacji sygnaturowych UV. Komórki OSUMMER.3 wykazują ekspresję markerów czerniaka, PMEL i MelanA, i wykazują silny wzrost w hodowli.
Źródło
OSUMMER.3 pochodzi z czerniaka indukowanego u myszy TN (Tyr::CreER) narażonych na promieniowanie UVA lub UVB w 3. dniu życia (1).
Referencje
1. Bowman, R. L., et al. (2021). Mutageneza UVB różni się w mysich modelach czerniaka z mutacją Nras i Braf. Life Science Alliance, 4(9).
Cechy i korzyści
OSUMMER.3 zawiera specyficzną mutację NRAS Q61R i może być wykorzystywany do tworzenia syngenicznych mysich modeli czerniaka.
Przechowywanie i stabilność
Komórki powinny być przechowywane w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Inne uwagi
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2