Kluczowe dokumenty
RW0329325
Millipore
Reinforced Membrane, mixed cellulose esters, 0.2 µm, polyester web 293 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiały
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
web polyester
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
Parametry
23 mL/min-cm2 water flow rate
śr. filtra
293 mm
grubość
140 μm
wielkość porów
0.2 μm pore size
75 % porosity
Opis ogólny
Filter Code: RW03
Filter Type: Screen filter
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3