Kluczowe dokumenty
RMNPMAG-83K
Millipore
11468 Panel kulek magnetycznych neuropeptydów szczura/myszy - test multipleksowy Neuroscience
The analytes available for this multiplex kit are: α-MSH, β-Endorphin, Neurotensin, Oxytocin, Substance P.
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 107-135%
(Rat)
standard curve range: 14-100,000 pg/mL
(Oxytocin)
standard curve range: 27-20,000 pg/mL
(Neurotensin)
standard curve range: 3-2,000 pg/mL
(Substance P)
standard curve range: 41-30,000 pg/mL
(α-MSH)
standard curve range: 69-50,000 pg/mL
(β-Endorphine)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Zestaw 11468 Rat/Mouse Neuropeptide Bead Panel, zawierający 5 biomarkerów. Zestaw ten może być stosowany do analizy wszystkich lub dowolnej kombinacji powyższych analitów w próbkach tkanki/lizatu komórkowego/ supernatantu hodowli i płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF). Można również użyć próbek surowicy lub osocza, które będą wymagały ekstrakcji, jednak nie zalecamy stosowania panelu do surowicy i osocza Substancji P. Zestaw zawiera wystarczającą ilość materiału do analizy 38 próbek w dwóch egzemplarzach, w tym krzywą standardową i dwie kontrole jakości.
Ważną informacją dotyczącą tego panelu jest to, że próbki mogą być ekstrahowane przy użyciu techniki wytrącania acetonitrylu lub 96-dołkowej płytki ekstrakcyjnej HLB firmy Waters. Więcej informacji na temat obu metod można znaleźć w protokole. Składniki niezbędne do przeprowadzenia ekstrakcji nie są dołączone do zestawu.
Centralny układ nerwowy jest złożonym środowiskiem składającym się z miliardów neuronów oraz komórek glejowych. Neurony te wykorzystują wiele różnych sygnałów chemicznych do przekazywania informacji, w tym neuroprzekaźniki, kannabinoidy, peptydy i gazy, takie jak tlenek azotu. Neuropeptydy są wydzielane głównie z ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, pełniąc szerokie spektrum funkcji biologicznych, w tym regulację metabolizmu, rozmnażania i odporności.
Typ panelu: Neuroscience
Zastosowanie
  • Anality: α-MSH, β-Endorfina, Neurotensyna, Oksytocyna, Substancja P.
  • Zalecany typ próbki: surowica, osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy i hodowla tkankowa
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: Ten test wymaga 50 μL wyekstrahowanej próbki surowicy lub osocza na studzienkę lub 50 μL czystego płynu mózgowo-rdzeniowego lub pożywki hodowlanej na studzienkę.
  • Czas działania testu: Przez noc
  • UWAGA: jest to test konkurencyjny.
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Inne uwagi
Czułość: Informacje na temat czułości poszczególnych biomarkerów znajdują się w protokole zestawu.
Informacje prawne
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Willem J van den Brink et al.
The AAPS journal, 19(1), 274-285 (2016-10-28)
To reveal unknown and potentially important mechanisms of drug action, multi-biomarker discovery approaches are increasingly used. Time-course relationships between drug action and multi-biomarker profiles, however, are typically missing, while such relationships will provide increased insight in the underlying body processes.
Jen-Yin Goh et al.
Brain, behavior, and immunity, 89, 100-117 (2020-06-03)
Many psychiatric illnesses have a multifactorial etiology involving genetic and environmental risk factors that trigger persistent neurodevelopmental impairments. Several risk factors have been individually replicated in rodents, to understand disease mechanisms and evaluate novel treatments, particularly for poorly-managed negative and
Jorge Moreno-Fernández et al.
Nutrients, 11(10) (2019-10-09)
Iron deficiency anemia (IDA) is one of the most prevalent nutritional deficiencies worldwide. Iron plays critical roles in nervous system development and cognition. Despite the known detrimental consequences of IDA on cognition, available studies do not provide molecular mechanisms elucidating
Germana Cocozza et al.
British journal of pharmacology, 178(24), 4891-4906 (2021-08-20)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) patients exhibit dysfunctional energy metabolism and weight loss, which is negatively correlated with survival, together with neuroinflammation. However, the possible contribution of neuroinflammation to deregulations of feeding behaviour in ALS has not been studied in detail.
Weiling Yin et al.
Neurobiology of aging, 83, 1-10 (2019-10-05)
The perimenopausal transition at middle age is often associated with hot flashes and sleep disruptions, metabolic changes, and other symptoms. Whereas the mechanisms for these processes are incompletely understood, both aging (AG) and a loss of ovarian estrogens play contributing