MPTMAG-49K
MILLIPLEX® Mouse Pituitary Magnetic Bead Panel - Endocrine Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: ACTH, BDNF, FSH, GH, Prolactin, TSH, LH.
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 96-101%
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(TSH)
standard curve range: 122-500,000 pg/mL
(Prolactin)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(ACTH)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(BDNF)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(FSH)
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(GH)
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(LH)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
MILLIPLEX® Mouse Pituitary Panel is a 7-plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in mouse serum, plasma, and tissue culture samples: ACTH, BDNF, FSH, GH, Prolactin, TSH and LH. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Endocrine
Zastosowanie
- Analytes: ACTH, BDNF, FSH, GH, LH, Prolactin, TSH
- Recommended Sample Type: Mouse serum, plasma, cell/tissue culture supernatants or lysates
- Recommended Sample Dilution: 10 μL per well of undiluted serum or plasma; cell/tissue culture samples may require dilution in an appropriate control medium.
- Assay Run Time: For greater sensitivity an overnight incubation is recommended, (16-18 hours) at 2-8°C. Alternatively, incubate for 2 hours at room temperature (20-25°C).
- Research Category: Endocrine
- Research Subcategory: Metabolism
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Powiązane treści
UnEnhance research with MILLIPLEX® multiplexing tips, industry guidance, and one-day assays for limited lab time.
Usprawnij badania dzięki końcówkom do multipleksowania MILLIPLEX®, wskazówkom branżowym i jednodniowym testom w ograniczonym czasie laboratoryjnym.
MILLIPLEX® toxicity assays advance liver, kidney, and genotoxicity research by simultaneously measuring multiple toxicity biomarkers.
Wielokrotne testy immunologiczne oszczędzają czas i ilość próbek w badaniach nad zespołem metabolicznym, zapewniając kompleksowy wgląd w powiązane schorzenia.