MADKMAG-71K
MILLIPLEX® Mouse Adipokine Magnetic Bead Panel - Endocrine Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: IL-6, Insulin, Leptin, MCP-1, PAI-1 (Total), Resistin, TNF-α.
Synonim(y):
luminex mouse adipokine multiplex kit, luminex mouse obesity multiplex kit, millipore mouse metabolic syndrome disease multiplex, mouse metabolism diabetes immunoassay panel
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 77-92%
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MILLIPLEX® Mouse Adipokine Panel is a 7-plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in mouse serum and plasma samples: IL-6, Insulin, Leptin, MCP-1, PAI-1 Total, Resistin and TNFα. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Metabolism
Specyficzność
Each antibody pair in a panel is highly specific and displays insignificant cross-reactivity to other analytes in the panel.
Zastosowanie
- Analytes: IL-6, Insulin, Leptin, MCP-1 (CCL2), PAI-1 (Total), Resistin, TNF-α
- Recommended Sample Type: Mouse serum and plasma
- Recommended Sample Dilution: 10 μL per well of undilute d serum or plasma
- Assay Run Time: Overnight (16-18 hours) at 2-8°C.
- Research Category: Metabolism
- Research Subcategory: Endocrine, Obesity, Metabolic Disorders
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Powiązane treści
Wielokrotne testy immunologiczne oszczędzają czas i ilość próbek w badaniach nad zespołem metabolicznym, zapewniając kompleksowy wgląd w powiązane schorzenia.
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.