Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Sprawdź dostępność w koszyku | 937,00 zł |
Informacje o tej pozycji
937,00 zł
Quality Segment
material
cellulose membrane, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
37 mm diameter refills for aerosol monitoring, mixed cellulose esters (MCE) membrane w/ thin absorbent pads, hydrophilic, white, 50 pairs
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
32 L/min-cm2 air flow rate, 580 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
37 mm
filter diam.
37 mm
thickness
135 μm
matrix
MF-Millipore™
pore size
5.0 μm pore size, 84 % porosity
bubble point
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Application
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, 19 mm x 42 mm for cytology, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic |
| parameter 580 mL/min-cm2 water flow rate, 32 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 75 °C max. temp., 580 mL/min-cm2 water flow rate, 32 L/min-cm2 air flow rate | parameter 75 °C max. temp., 580 mL/min-cm2 water flow rate, 32 L/min-cm2 air flow rate | parameter 75 °C max. temp., 32 L/min-cm2 air flow rate, 580 mL/min-cm2 water flow rate |
| diam. 37 mm | diam. 19 mm | diam. 142 mm | diam. 13 mm |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ |
| pore size 84 % porosity, 5.0 μm pore size | pore size 84 % porosity, 5.0 μm pore size | pore size 84 % porosity, 5.0 μm pore size | pore size 84 % porosity, 5.0 μm pore size |
| material cellulose membrane, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCE Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?