AG4502550
Pure Silver Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Hydrophilic silver membrane Filter discs, Silver Membrane Filter for air monitoring, Silver Membrane Filter, 0.45 µm, 25 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
light tan filter
plain filter
silver membrane (pure)
Poziom jakości
agency
in accordance with NIOSH 6011,7500,7501,7504,7505,9000
in accordance with OSHA ID142
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
>1.3 mL/min-cm2 water flow rate
śr. filtra
25 mm
grubość
50 μm
wielkość porów
0.45 μm pore size
punkt pęcherzykowania
>7 psi at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
- Air monitoring for asbestos, lead sulfide, crystalline and amorphous silica
- Crystalline silica analysis by x-ray diffraction
- Microplastics analysis
najczęściej kupowane z tym produktem
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
For NIOSH 9000this page lists applicable products and materials to do the application